Läs mer
1-metyl-4-(3-nitrofenyl)piperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-4-(3-nitrophenyl)piperazine |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 221.26 |
| Procent renhet | 97% |