Läs mer
1-Metyl-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11380627
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11380627 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10648513 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11380627 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC45839CB
Kemiska identifierare
CAS 898289-06-0
Molekylformel C15H20BNO2
Molekylvikt (g/mol) 257.14
MDL-nummer MFCD08690266
InChI-nyckel CBEYYYCGOCYJIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indole, 1h-indole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indole, 1-methylindol-4-boronic acid pinacol ester, 1-methylindol-4-boronic acid, pinacol ester, 1-methyl-1h-indol-4-yl boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylindol-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1h-indole
PubChem CID 18525785
LEDER CN1C=CC2=C(C=CC=C12)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 1-metyl-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-lH-indol
Formel vikt 257.14
Procent renhet 97%