Läs mer
1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10346574
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10346574 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Produktkod. 10346574 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00004DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 761446-44-0
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C10H17BN2O2
MDL-nummer MFCD03789259
Kvantitet 1 g
Synonym 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methyl-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-4-pyrazoleboronic acid pinacol ester
InChI-nyckel UCNGGGYMLHAMJG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
IUPAC-namn 1-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
Molekylvikt (g/mol) 208.07
PubChem CID 2773987
Formel vikt 208.07
Procent renhet 97%