Läs mer
1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 221.26 |
| Procent renhet | 97% |
| Fysisk form | Solid |