Läs mer
1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15490469
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490469 5 g 5g
15400479 250 mg 250mg
15480469 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490469 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63665.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16155-03-6
Molekylformel C11H15N3O2
Molekylvikt (g/mol) 221.26
MDL-nummer MFCD00101003
InChI-nyckel GZNDUKANJZIZOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-4-4-nitrophenyl piperazine, 1-methyl-4-4-nitro-phenyl-piperazine, 4-methyl-1-4-nitrophenyl piperazine, acmc-1bvu1, cambridge id 5139345, 1-methyl-4-p-nitrophenyl piperazine, 1-4-nitrophenyl-4-methylpiperazine, 1-methyl-4-4-nitrophenyl piperizine, n-4-nitrophenyl-n'-methylpiperazine, 4-methyl-1-4-nitro-phenyl-piperazine
PubChem CID 2825198
IUPAC-namn 1-methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
LEDER CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Kvantitet 5 g
Formel vikt 221.26
Procent renhet 97%
Fysisk form Solid