Läs mer
1-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzoimidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzoimidazole |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2/c1-10-6-9-7-4-2-3-5-8(7)10/h6H,2-5H2,1H3 |
| Formel vikt | 136.1 |