Läs mer
1-Methyl-4-imidazoleacetic Acid Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-4-imidazoleacetic Acid Hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O2.ClH/c1-8-3-5(7-4-8)2-6(9)10;/h3-4H,2H2,1H3,(H,9,10);1H |
| Formel vikt | 176.0353 |