Läs mer
1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-ol Sodium Salt, Mikromol
Beskrivning
1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-ol Sodium Salt, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxy-1-methyl-4-nitroimidazole Sodium Salt |
| CAS | 35681-68-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Hydroxy-1-methyl-4-nitroimidazole Sodium Salt |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C4H4N3NaO3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-ol Sodium Salt, Azathioprine BP Impurity E |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | O=[N+]([O-])C1=C(O[Na])N(C)C=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.08 |
| Visa mer |