Läs mer
1-Methyl-4-nitro-1H-imidazole-5-carboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-4-nitro-1H-imidazole-5-carboxamide |
| CAS | 5413-88-7 |
| Molekylformel | C5 H6 N4 O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N4O3/c1-8-2-7-5(9(11)12)3(8)4(6)10/h2H,1H3,(H2,6,10) |
| LEDER | Cn1cnc(c1C(=O)N)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 3-methyl-5-nitroimidazole-4-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.13 |
| Formel vikt | 170.044 |