Läs mer
1-Methyl-4-nitro-1H-imidazole-5-carboxylic Acid, TRC
Produktkod. 30473506
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30473506 1 g
30476450 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30473506 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3237481G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54828-05-6
Molekylformel C5 H5 N3 O4
Molekylvikt (g/mol) 171.11
IUPAC-namn 3-methyl-5-nitroimidazole-4-carboxylic acid
LEDER Cn1cnc(c1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-4-nitro-1H-imidazole-5-carboxylic Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H5N3O4/c1-7-2-6-4(8(11)12)3(7)5(9)10/h2H,1H3,(H,9,10)
Formel vikt 171.028
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.