missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Methyl-4-nitro-1H-imidazole-5-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-4-nitro-1H-imidazole-5-carboxylic Acid |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N3O4/c1-7-2-6-4(8(11)12)3(7)5(9)10/h2H,1H3,(H,9,10) |
| Formel vikt | 171.028 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?