Läs mer
1-Methyl-4-nitro-1H-imidazole-5-thiol, Mikromol™
Beskrivning
1-Methyl-4-nitro-1H-imidazole-5-thiol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-4-nitro-5-thioimidazole |
| CAS | 6339-54-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Methyl-4-nitro-5-thioimidazole |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C4 H5 N3 O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Imidazole-5-thiol, 1-methyl-4-nitro-, Imidazole-5-thiol, 1-methyl-4-nitro- (6CI,7CI,8CI), 1-Methyl-4-nitro-1H-imidazole-5-thiol, 1-Methyl-4-nitro-5-thioimidazole, 5-Mercapto-1-methyl-4-nitroimidazole, Azathioprine Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N3O2S/c1-6-2-5-3(4(6)10)7(8)9/h2,10H,1H3 |
| LEDER | Cn1cnc(c1S)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 3-methyl-5-nitroimidazole-4-thiol |
| Visa mer |