Läs mer
1-Methyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid, TRC
Produktkod. 30136964
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136964 500 mg
17941615 250 mg
17981395 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136964 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM320530500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139756-00-6
Molekylformel C8 H11 N3 O4
Molekylvikt (g/mol) 213.19
Synonym 1H-Pyrazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-4-nitro-3-propyl-, 1-Methyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-Methyl-4-nitro-3-propylpyrazole-5-carboxylic acid, 1-Methyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
IUPAC-namn 2-methyl-4-nitro-5-propylpyrazole-3-carboxylic acid
LEDER CCCc1nn(C)c(C(=O)O)c1[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H11N3O4/c1-3-4-5-6(11(14)15)7(8(12)13)10(2)9-5/h3-4H2,1-2H3,(H,12,13)
Formel vikt 213.075