Läs mer
1-Methyl-4-nitro-3-propylpyrazole-5-carboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-4-nitro-3-propylpyrazole-5-carboxamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N4O3/c1-3-4-5-6(12(14)15)7(8(9)13)11(2)10-5/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,13) |
| Formel vikt | 212.0909 |
| Procent renhet | >95% |