Läs mer
1-Methyl-4-nitro-5-thioimidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-4-nitro-5-thioimidazole |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N3O2S/c1-6-2-5-3(4(6)10)7(8)9/h2,10H,1H3 |
| Formel vikt | 159.0102 |