Läs mer
1-Methyl-4-nitropyrrole-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-4-nitropyrrole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 13138-78-8 |
| Molekylformel | C6H6N2O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-Methyl-4-nitro-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O4/c1-7-3-4(8(11)12)2-5(7)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10) |
| LEDER | Cn1cc(cc1C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-methyl-4-nitropyrrole-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.12 |
| Formel vikt | 170.0328 |