missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Methyl-4-phenyl-4-piperidinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-4-hydroxy-4-phenyl-piperidine |
| CAS | 4972-68-3 |
| Molekylformel | C12 H17 N O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-Piperidinol','1-methyl-4-phenyl-, 1-Methyl-4-phenyl-4-piperidinol, 4-Phenyl-1-methyl-4-piperidinol, IK 4 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO/c1-13-9-7-12(14,8-10-13)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,14H,7-10H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCC(O)(CC1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-methyl-4-phenylpiperidin-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.27 |
| Formel vikt | 191.131 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?