Läs mer
1-metyl-4-fenylpiperidin hydroklorid (MPP hydroklorid), Mikromol™
Produktkod. 30052275
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052275 100 mg
30049579 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30052275 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0315.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1-metyl-4-fenylpiperidin hydroklorid (MPP hydroklorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-4-phenylpiperidine Hydrochloride
CAS 10272-50-1
Analyt- eller komponentnamn 1-Methyl-4-phenylpiperidine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H17 N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Pethidine Hydrochloride Imp. A (EP), Pethidine Imp. A (EP), Piperidine, 1-methyl-4-phenyl-, hydrochloride (1:1), Piperidine, 1-methyl-4-phenyl-, hydrochloride (7CI,8CI,9CI), 1-Methyl-4-phenylpiperidine hydrochloride, N-Methyl-4-phenylpiperidine hydrochloride, Pethidine Imp. A (EP) as Hydrochloride, MPP HCl, Pethidine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Pethidine Impurity A as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H17N.ClH/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,12H,7-10H2,1H3;1H
LEDER Cl.CN1CCC(CC1)c2ccccc2
IUPAC-namn 1-metyl-4-fenylpiperidin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 211.73
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 211,1128 g/mol