Läs mer
1-Methyl-4-(phenylsulfonyl)benzene, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 31427045
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31427045 25 g
31426758 1 g
31422583 100 g
31426790 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31427045 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD14758425g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-4-(phenylsulfonyl)benzene
CAS 640-57-3
Molekylformel C13H12O2S
MDL-nummer MFCD00025038
Kvantitet 25 g
LEDER O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(C2=CC=CC=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 232.30
Procent renhet 95%