Läs mer
(1-metyl-4-piperidnyl)metanamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10511283
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10511283 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10265844 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10511283 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01153DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 7149-42-0
Molekylformel C7H16N2
Molekylvikt (g/mol) 128.22
MDL-nummer MFCD05022430
InChI-nyckel AGTPSAZJSOQXHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-piperidin-4-methylamine, 1-methyl-4-piperidinyl methanamine, 4-piperidinemethanamine, 1-methyl, 1-1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-1-methylpiperidine, c-1-methyl-piperidin-4-yl-methylamine, 1-methylpiperidine-4-methylamine
PubChem CID 81574
IUPAC-namn (1-metylpiperidin-4-yl)metanamin
LEDER CN1CCC(CN)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Methyl-4-piperidinyl)methanamine
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 128.22
Procent renhet 97%