Läs mer
1-metyl-4-piperidon, 98 %
Produktkod. 11450983
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450983 50 g 50g
11460983 100 g 100g
11474160 250 g 250g
11464160 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11450983 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13352.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1445-73-4 | C6H11NO | 113,16 g/mol
1-Methyl-4-piperidon, används ofta i konstfiberindustrin. De är polymeriserbara och används som nylonprekursorer. De har utmärkta tillämpningar som lösningsmedel och som mellanprodukter för organisk syntes. De används i det vattenhaltiga bärarmediet och amidpenetranter i bläck och vattenlösliga färger.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Methyl-4-piperidon, används i stor utsträckning inom konstfiberindustrin. De är polymeriserbara och används som nylonprekursorer. De har utmärkta tillämpningar som lösningsmedel och som mellanprodukter för organisk syntes. De används i det vattenhaltiga bärarmediet och amidpenetranter i bläck och vattenlösliga färger.
Löslighet Det
är
blandbart med vatten Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1445-73-4
Molekylformel C6H11NO
Molekylvikt (g/mol) 113.16
MDL-nummer MFCD00006191
InChI-nyckel HUUPVABNAQUEJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-4-piperidone, n-methyl-4-piperidone, 1-methyl-4-piperidinone, 4-piperidinone, 1-methyl, 4-piperidone, 1-methyl, n-methyl-4-piperidinone, 1-methyl-4-piperidione, n-methylpiperidine-4-one, 1-methyl-4-oxopiperidine, 1-methylpiperidine-4-one
PubChem CID 74049
IUPAC-namn 1-metylpiperidin-4-on
LEDER CN1CCC(=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-4-piperidone
Densitet 0.973
pH 12
Kokpunkt 55°C to 58°C (10 mmHg)
Flampunkt 60°C (140°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.461
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 106924
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation It is miscible with water
Formel vikt 113.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Methyl-4-piperidone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methyl-4-piperidone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.