Läs mer
1-Metyl-4-prop-1-en-2-ylbenzen (stabiliserad med TBC), TRC
Produktkod. 30468074
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30468074 500 mg
1 options
Produktkod. 30468074 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM322115500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p,a-Dimethylstyrene
CAS 1195-32-0
Molekylformel C10 H12
Kvantitet 500 mg
Synonym Benzene','1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, Styrene','p,α-dimethyl- (7CI,8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethenyl)benzene, 1-Isopropenyl-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-(1-methylvinyl)benzene, 1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)benzene, 1-Methyl-4-isopropenylbenzene, 1-p-Tolyl-1-methylethylene, 2-(p-Methylphenyl)propene, 2-p-Tolyl-1-propene, 2-p-Tolylpropene, 4,α-Dimethylstyrene, 4-Isopropenyl-1-methylbenzene, 4-Isopropenyltoluene, 4-Methyl-α-methylstyrene, 4-Methylisopropenylbenzene, Dehydro-p-cymene, NSC 361058, p,α-Dimethylstyrene, p-Cymenene, p-Isopropenyltoluene, p-Methyl-α-methylstyrene, p-Methylisopropenylbenzene, α,4-Dimethylstyrene, α,p-Dimethylstyrene, α-Methyl-p-methylstyrene
InChI formel InChI=1S/C10H12/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-7H,1H2,2-3H3
LEDER CC(=C)c1ccc(C)cc1
IUPAC-namn 1-metyl-4-prop-1-en-2-ylbenzen
Molekylvikt (g/mol) 132.2
Formel vikt 132.0939