missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Methyl-4-propyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-4-propyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde |
| CAS | 2090590-93-3 |
| Molekylformel | C9H13NO |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO/c1-3-4-8-5-9(7-11)10(2)6-8/h5-7H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCc1cc(C=O)n(C)c1 |
| IUPAC-namn | 1-methyl-4-propylpyrrole-2-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.21 |
| Formel vikt | 151.0997 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?