missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Methyl-4-pyridone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-4-pyridone |
| CAS | 695-19-2 |
| Molekylformel | C6H7NO |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-Methyl-4(1H)-pyridinone, 1-Methyl-4(1H)-pyridone, 1-Methyl-4-oxopyridine, N-Methyl-4-pyridone, N-Methyl-gamma-pyridone |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3 |
| LEDER | CN1C=CC(=O)C=C1 |
| IUPAC-namn | 1-methylpyridin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.13 |
| Formel vikt | 109.0528 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?