missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Methyl-5-(2-propoxyphenyl)-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7(4H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-5-(2-propoxyphenyl)-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7(4H)-one |
| CAS | 139756-23-3 |
| Molekylformel | C12 H4 Br Cl3 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H4BrCl3O/c13-7-3-11-5(1-8(7)14)6-2-9(15)10(16)4-12(6)17-11/h1-4H |
| LEDER | Clc1cc2oc3cc(Br)c(Cl)cc3c2cc1Cl |
| IUPAC-namn | 3-bromo-2,7,8-trichlorodibenzofuran |
| Molekylvikt (g/mol) | 350.423 |
| Formel vikt | 347.851 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?