missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Methyl-5-(2-propoxyphenyl)-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7(4H)-one, TRC

Produktkod. 30468644
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30468644 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468644 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32613310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemiskt namn eller material 1-Methyl-5-(2-propoxyphenyl)-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7(4H)-one
CAS 139756-23-3
Molekylformel C12 H4 Br Cl3 O
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H4BrCl3O/c13-7-3-11-5(1-8(7)14)6-2-9(15)10(16)4-12(6)17-11/h1-4H
LEDER Clc1cc2oc3cc(Br)c(Cl)cc3c2cc1Cl
IUPAC-namn 3-bromo-2,7,8-trichlorodibenzofuran
Molekylvikt (g/mol) 350.423
Formel vikt 347.851
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.