Läs mer
1-metyl-5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indolin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10622285
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10622285 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10560904 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10622285 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC58739CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 934570-43-1
Molekylformel C15H22BNO2
Molekylvikt (g/mol) 259.16
MDL-nummer MFCD09879913
InChI-nyckel CZYIGZLFKRAXMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indoline, 1-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydroindole, 1-methylindoline-5-boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylindolin-5-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1h-indole, 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydroindole
PubChem CID 24229591
IUPAC-namn 1-metyl-5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydroindol
LEDER CN1CCC2=C1C=CC(=C2)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indoline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 259.15
Procent renhet 97%