missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[1-Methyl-5-bis(2’-hydroxyethyl)aminobenzimidazolyl-2]butanoic Acid Methyl Ester-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [1-Methyl-5-bis(2’-hydroxyethyl)aminobenzimidazolyl-2]butanoic Acid Methyl Ester-d5 |
| CAS | 1276499-54-7 |
| Molekylformel | C23 H36 N6 O5 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Methyl Ester-d5, 5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-2-benzimidazolebutyric Acid Methyl Ester-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H36N6O5S/c1-14-8-10-29(18(12-14)22(31)32)21(30)17(6-4-9-26-23(24)25)28-35(33,34)19-7-3-5-16-11-15(2)13-27-20(16)19/h3,5,7,14-15,17-18,27-28H,4,6,8-13H2,1-2H3,(H,31,32)(H4,24,25,26)/t14-,15?,17?,18+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1CCN([C@@H](C1)C(=O)O)C(=O)C(CCCNC(=N)N)NS(=O)(=O)c2cccc3CC(C)CNc23 |
| IUPAC-namn | (2S,4R)-1-[5-carbamimidamido-2-[(3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-8-yl)sulfonylamino]pentanoyl]-4-methylpiperidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 508.634 |
| Formel vikt | 508.247 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?