Läs mer
1-Methyl-5-nitro-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-5-nitro-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester-d3 |
| CAS | 1286893-94-4 |
| Molekylformel | C14N14D3N3O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-Methyl-5-nitro-2-benzimidazolebutyric Acid Ethyl Ester-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O4/c1-3-21-14(18)6-4-5-13-15-11-9-10(17(19)20)7-8-12(11)16(13)2/h7-9H,3-6H2,1-2H3/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])n1c(CCCC(=O)OCC)nc2cc(ccc12)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | ethyl 4-[5-nitro-1-(trideuteriomethyl)benzimidazol-2-yl]butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.32 |
| Formel vikt | 294.1407 |