missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Methyl-5-nitro-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester-d3, TRC

Produktkod. 30480189
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30480189 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30480189 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32364725MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Methyl-5-nitro-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester-d3
CAS 1286893-94-4
Molekylformel C14N14D3N3O4
Kvantitet 25 mg
Synonym 1-Methyl-5-nitro-2-benzimidazolebutyric Acid Ethyl Ester-d3
InChI formel InChI=1S/C14H17N3O4/c1-3-21-14(18)6-4-5-13-15-11-9-10(17(19)20)7-8-12(11)16(13)2/h7-9H,3-6H2,1-2H3/i2D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])n1c(CCCC(=O)OCC)nc2cc(ccc12)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn ethyl 4-[5-nitro-1-(trideuteriomethyl)benzimidazol-2-yl]butanoate
Molekylvikt (g/mol) 294.32
Formel vikt 294.1407
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.