Läs mer
1-Methyl-5-nitro-1H-indole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-5-nitro-1H-indole |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2O2/c1-10-5-4-7-6-8(11(12)13)2-3-9(7)10/h2-6H,1H3 |
| Formel vikt | 176.0586 |