Läs mer
(1-metyl-5-nitroimidazol-2-yl)metanol, Mikromol™
Beskrivning
(1-metyl-5-nitroimidazol-2-yl)metanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimetridazole-2-hydroxy |
| CAS | 936-05-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dimetridazole-2-hydroxy |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C5 H7 N3 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (1-Methyl-5-nitroimidazol-2-yl)methanol, Imidazole-2-methanol, 1-methyl-5-nitro- (7CI,8CI), 1-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-2-methanol, (1-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-2-yl)-methanol, 1-Methyl-2-hydroxymethyl-5-nitroimidazole, 1-Methyl-5-nitro-2-imidazolemethanol, 2-Hydroxymethyl-1-methyl-5-nitroimidazole, Hydroxydimetridazole |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O3/c1-7-4(3-9)6-2-5(7)8(10)11/h2,9H,3H2,1H3 |
| LEDER | Cn1c(CO)ncc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (1-metyl-5-nitroimidazol-2-yl)metanol |
| Visa mer |