Läs mer
1-Metyl-5-fenoxi-3-(trifluormetyl)-1H-pyrazol-4-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10103914
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10103914 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10462824 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10103914 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC64804CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 109925-42-0
Molekylformel C12H9F3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 270.211
MDL-nummer MFCD01936001
InChI-nyckel JDLPKSIFGPLXAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carbaldehyde, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl, acmc-20a3tk, methylphenoxytrifluoromethylpyrazolecarbaldehyde, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxyaldehyde
PubChem CID 2775493
IUPAC-namn 1-metyl-5-fenoxi-3-(trifluormetyl)pyrazol-4-karbaldehyd
LEDER CN1C(=C(C(=N1)C(F)(F)F)C=O)OC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 270.21
Procent renhet 97%