Läs mer
1-Metyl-5-fenoxi-3-(trifluormetyl)-1H-pyrazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10566904
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10566904 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10337634 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10566904 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC64801CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 921939-08-4
Molekylformel C12H9F3N2O3
Molekylvikt (g/mol) 286.21
MDL-nummer MFCD06203565
InChI-nyckel JLFWKPKAZSVCKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 24229721
IUPAC-namn 1-metyl-5-fenoxi-3-(trifluormetyl)pyrazol-4-karboxylsyra
LEDER CN1N=C(C(C(O)=O)=C1OC1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 286.21
Procent renhet 97%