Läs mer
(1-metyl-5-fenyl-lh-pyrazol-3-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11350637
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11350637 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10612285 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11350637 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC46509CB
Kemiska identifierare
CAS 124344-98-5
Molekylformel C11H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 188.23
MDL-nummer MFCD08271936
InChI-nyckel ZMDMCKKOZJKHKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-3-methanol,1-methyl-5-phenyl, 3-hydroxymethyl-1-methyl-5-phenylpyrazole, acmc-20mqzk, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methan-1-ol
PubChem CID 14354447
IUPAC-namn (1-metyl-5-fenylpyrazol-3-yl)metanol
LEDER CN1C(=CC(=N1)CO)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 188.23
Procent renhet 97%