Läs mer
(1-metyl-5-fenyl-lH-pyrazol-3-yl)metylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10255314
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10255314 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10152744 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10255314 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC46513CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 869901-12-2
Molekylformel C11H13N3
Molekylvikt (g/mol) 187.246
MDL-nummer MFCD08271937
InChI-nyckel QUPQCDFVZUNOJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methylamine, 1-1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methanamine, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanamine, 1h-pyrazole-3-methanamine,1-methyl-5-phenyl, 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methanamine, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methylamine, 1-1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanamine
PubChem CID 18525794
IUPAC-namn (1-metyl-5-fenylpyrazol-3-yl)metanamin
LEDER CN1C(=CC(=N1)CN)C2=CC=CC=C2
Specifications
Kemiskt namn eller material (1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)methylamine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 187.24
Procent renhet 95%