Läs mer
1-Metyl-5-fenyl-1H-pyrazol-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11320637
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11320637 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10629653 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11320637 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC46501CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-02-2027
Kemiska identifierare
CAS 10199-53-8
Molekylformel C11H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 202.21
MDL-nummer MFCD08271933
InChI-nyckel ZDUDGEACIDDEPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-phenyl, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-phenyl, 3-carboxy-1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-phenyl pyrazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl benzene, 1-methyl-5-phenyl-1h-3-pyrazolecarboxylic acid
PubChem CID 7537619
IUPAC-namn 1-metyl-5-fenylpyrazol-3-karboxylsyra
LEDER CN1N=C(C=C1C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 202.21
Procent renhet 97%