Läs mer
1-metyl-5-fenyl-1H-pyrazol-4-karbaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 10137672
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10137672
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC28104DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 154927-01-2
Molekylformel C11H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 186.214
InChI-nyckel DLMVCAXLQMJYHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,1-methyl-5-phenyl
PubChem CID 2795475
IUPAC-namn 1-metyl-5-fenylpyrazol-4-karbaldehyd
LEDER CN1C(=C(C=N1)C=O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 186.21
Procent renhet 97%