Läs mer
1-metyl-5-fenyl-1H-pyrazol-4-karbaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 10758643
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10758643 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10137672 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10396234 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10758643 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC28104CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 154927-01-2
Molekylformel C11H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 186.214
InChI-nyckel DLMVCAXLQMJYHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,1-methyl-5-phenyl
PubChem CID 2795475
IUPAC-namn 1-metyl-5-fenylpyrazol-4-karbaldehyd
LEDER CN1C(=C(C=N1)C=O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 186.21
Procent renhet 97%