Läs mer
1-Metyl-5-fenyl-1H-pyrazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10232402
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 10232402
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC28101DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 105994-75-0
Molekylformel C11H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 202.213
MDL-nummer MFCD04038957
InChI-nyckel MXGOKNNGBUOAGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-methyl-5-phenyl, acmc-1c8ot, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-5-phenyl, 1ff
PubChem CID 2795474
IUPAC-namn 1-metyl-5-fenylpyrazol-4-karboxylsyra
LEDER CN1C(=C(C=N1)C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 202.21
Procent renhet 97%