Läs mer
1-Metyl-5-fenyl-1H-pyrazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10702303
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10702303 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10232402 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10702303 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC28101CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 105994-75-0
Molekylformel C11H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 202.213
MDL-nummer MFCD04038957
InChI-nyckel MXGOKNNGBUOAGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-methyl-5-phenyl, acmc-1c8ot, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-5-phenyl, 1ff
PubChem CID 2795474
IUPAC-namn 1-metyl-5-fenylpyrazol-4-karboxylsyra
LEDER CN1C(=C(C=N1)C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 202.21
Procent renhet 97%