Läs mer
1-Metyl-5-tien-2-yl-1H-pyrazol-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 208.24 |
| Procent renhet | 97% |