Läs mer
1-Metyl-5-tien-2-yl-1H-pyrazol-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10428904
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10428904 5 g 5g
11350647 250 mg 250mg
10153314 250 mg 250mg
10011054 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10428904 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC47101DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-02-2027
Kemiska identifierare
CAS 869901-15-5
Molekylformel C9H8N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 208.235
MDL-nummer MFCD08271952
InChI-nyckel URCWVEMABYSGJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-2-thienyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole
PubChem CID 7537648
IUPAC-namn 1-metyl-5-tiofen-2-ylpyrazol-3-karboxylsyra
LEDER CN1C(=CC(=N1)C(=O)O)C2=CC=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 208.24
Procent renhet 97%