Läs mer
1-metyl-5-(tri-n-butylstannyl)imidazol, 90+%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Tillämpningar
1-Methyl-5-(tri-n-butylstannyl)imidazol används i läkemedel, läkemedelskandidater, ligander för övergångsmetallkatalysatorer och andra molekylära funktionella material.
Löslighet
Svårlöslig i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
1-Methyl-5-(tri-n-butylstannyl)imidazol används i läkemedel, läkemedelskandidater, ligander för övergångsmetallkatalysatorer och andra molekylära funktionella material.
Löslighet
Svårlöslig i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-5-(tri-n-butylstannyl)imidazole |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN2788 |
| Synonym | 1-methyl-5-tributylstannyl-1h-imidazole, 1-methyl-5-tributylstannanyl-1h-imidazole, 1-methyl-5-tributylstannyl imidazole, tributyl-3-methylimidazol-4-yl stannane, 1h-imidazole,1-methyl-5-tributylstannyl, 1h-imidazole, 1-methyl-5-tributylstannyl, pubchem22530, acmc-1cabs, 1-methyl-5-tributylstannylimidazole, 5-tributylstannyl-1-methylimidazole |
| Löslighetsinformation | Sparingly soluble in water. |
| Formel vikt | 371.15 |
| Procent renhet | ≥90% |