Läs mer
1-metyl-5-(trifluormetyl)-lH-pyrazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10310953
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10310953 250 mg 250mg
10065762 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10310953 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK00761CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 113100-53-1
Molekylformel C6H5F3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 194.113
MDL-nummer MFCD01936005
InChI-nyckel FZNKJQNEJGXCJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 3-trifluoromethyl-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxy, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl, pubchem11402, acmc-1bscj, ksc183q3j
PubChem CID 2775665
IUPAC-namn 1-metyl-3-(trifluormetyl)pyrazol-4-karboxylsyra
LEDER CN1C=C(C(=N1)C(F)(F)F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 194.11
Procent renhet 97%