Läs mer
1-Metyl-6-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indol, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10526243
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10526243 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10280344 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10526243 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC44239DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 884507-19-1
Molekylformel C15H20BNO2
Molekylvikt (g/mol) 257.14
MDL-nummer MFCD08690255
InChI-nyckel AYJLGLUJQKZRDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-methyl-6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indole, 1-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-indole, 1-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indole, 1-methyl-1h-indole-6-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-1h-indole-6-boronic acid,pinacol ester, 1-methyl-1h-indol-6-yl boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylindol-6-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-h-indole, 1-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1h-indole
PubChem CID 18525769
IUPAC-namn 1-metyl-6-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indol
LEDER CN1C=CC2=CC=C(C=C12)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 257.14
Procent renhet 95%