Läs mer
1-metyl-6,7-dimetoxi-3,4-dihydroisokinolin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10247450 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10247450 1 g Glasflaska 1g
10770561 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10247450 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 265970010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 4721-98-6 | C12H15NO2 | 205.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4721-98-6
Molekylformel C12H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 205.26
MDL-nummer MFCD00040276
InChI-nyckel VASUQTGZAPZKFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline, isoquinoline, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-1-methyl, 6,7-dimethoxy-1-methyl-3,4-dihydro-isoquinoline, dehydrosalsolidine, maybridge1_001068, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-1-methylisoquinoline, vasuqtgzapzkfk-uhfffaoysa, 1-methyl-3,4-dihydro-6,7-dimethoxyisoquinoline, 1-methyl-6?7-dimethoxy-3?4-dihydroisoquinoline, #
PubChem CID 22652
IUPAC-namn 6,7-dimetoxi-l-metyl-3,4-dihydroisokinolin
LEDER CC1=NCCC2=CC(=C(C=C12)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-6, 7-dimethoxy-3, 4-dihydroisoquinoline
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 103°C to 106°C
Färg Gul till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol,methanol,chloroform
Formel vikt 205.26
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Methyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.