Läs mer
MedChemExpress 1-Methyl-7-nitroisatoic anhydride
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| CAS | 73043-80-8 |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.15 g/mol |
| Synonym | 1M7 |
| Mål | HBV |
| Löslighet | DMSO : 50 mg/mL (225.07 mM; Need ultrasonic) |