missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Methyl-7-nitroisatoic Anhydride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-7-nitroisatoic Anhydride |
| CAS | 73043-80-8 |
| Molekylformel | C9H6N2O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Methyl-7-nitro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione, 1M7 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6N2O5/c1-10-7-4-5(11(14)15)2-3-6(7)8(12)16-9(10)13/h2-4H,1H3 |
| LEDER | CN1C(=O)OC(=O)c2ccc(cc12)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-methyl-7-nitro-3,1-benzoxazine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.15 |
| Formel vikt | 222.0277 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?