Läs mer
1-Methyl-9H-fluoren-9-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-9H-fluoren-9-one |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O/c1-9-5-4-8-11-10-6-2-3-7-12(10)14(15)13(9)11/h2-8H,1H3 |
| Formel vikt | 194.0732 |